주요 문서
67731
Supelco
N-Nitrosomorpholine
analytical standard
동의어(들):
Nitrosomorpholine, NMOR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
67731-100MG
₩83,636
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
67731-100MG
₩83,636
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)