주요 문서
59038
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩68,716
₩68,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩68,716
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩68,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
for Conventional Column Hardware (compression style)
포장
pkg of 10 ea
직경
1/4 in.
두께
0.39 in.
공극 크기
0.5 μm porosity
호환성
for use with compression style column hardware
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the frit material for part number 59038?'
    1 답변
    1. The frits are made of stainless steel.
      도움이 되었습니까?
  2. What is the material for the column frits? Are they a silica based frit or are there any metal or other additives (exact composition is not needed just base material)? Thank you very much for you answer and time!
    1 답변
    1. The frits are made of stainless steel.