일반 설명
Prevents bubbles and improves baseline stability. This 1/16 in. flange-type unit (4 × 1.3 cm) has a unique mechanism that ensures constant back-pressure over a wide range of mobile phase flows and viscosities. It is immune to clogging and other problems common to restrictor-type devices. Easily adjusts from 1-4 atm.(15-60 psi/1-4 kg/cm2).
법적 정보
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.