주요 문서
29585-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,277,987
₩1,277,987
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,277,987
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
NACRES:
SB.54
₩1,277,987
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
파라미터
0-100 psi
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 답변
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.