주요 문서
58296
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,338,582
₩1,338,582
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,338,582
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
₩1,338,582
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
SUPELCOSIL LC-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L13
특징
endcapped
제조업체/상표
SUPELCOSIL
라벨링 범위
2% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
기질 활성군
C1 (methyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
pH 범위
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Due to a mixed retention mechanism, selectivity differences for polar groups are more pronounced than on C8 and C18 columns. C1 columns require 20-30% less organic modifier to provide retention similar to C18 columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)