주요 문서
581392-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
Supelguard Guard Cartridge Holder, Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
기술
HPLC: suitable
호환성
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)