This product should fit on a Agilent HPLC system and column (Agilent Pursuit C18). If it does not fit, please contact Agilent to find out what adapters are needed for this column.
₩644,322
추천 제품
제품명
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 3 mm
표면적
200 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
180 Å
작동 pH
2-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered