주요 문서
57632
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩318,507
₩318,507
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩318,507
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
₩318,507
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sample loop for model 7725 injector (volume 5 μL) is fabricated for advanced fluid-handling solutions for large number of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be made use in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
기타 정보
Note: Use VESPEL seals to pH 10, Tefzel seals to pH 14.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)