주요 문서
57627
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 100 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩95,207
₩95,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩95,207
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
₩95,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sample loop for model 7725 injector (volume 100 μL) is best suited for advanced fluid-handling solutions for broad range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It is useful in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.