주요 문서
57624
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 10 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩90,741
₩90,741
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩90,741
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
₩90,741
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sample loop for model 7725 injector (volume 10 μL) is designed for advanced fluid-handling solutions for a broad range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It finds application in high performance liquid chromatographic systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.