제품명
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
material
fused silica fiber
plain black hub
니들 크기
23 ga
포장
pkg of 3 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
CAR/PDMS coating
응용 분야
food and beverages
호환성
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객