주요 문서
57316-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩868,434
₩868,434
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩868,434
About This Item
UNSPSC 코드:
41115724
NACRES:
NB.21
₩868,434
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
SPME Fiber Assembly Bare Fused Silica, needle size 24 ga, for use with manual holder
material
fused silica fiber
plain orange hub
니들 크기
24 ga
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with manual holder
환경친화적 대안 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
고체상 미세추출법(SPME)은 GC 또는 HPLC로 분석하기 전에 시료에서 관심 분석물을 추출하기 위하여 코팅된 파이버를 사용하는 무용매 시료 전처리 기법입니다.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.