주요 문서
57231
Supelco
Supelclean ENVI-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
54 EA
₩355,859
₩355,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
54 EA
₩355,859
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩355,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
특징
endcapped
구성
bed wt., 500 mg
포장
pk of 54
라벨링 범위
14% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
법적 정보
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.