주요 문서
57202
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩898,377
₩898,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩898,377
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩898,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
특징
endcapped
Quality Level
포장
pkg of 100 g
라벨링 범위
~11.5% C
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
C18 (octadecyl) bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
일반 설명
LC-18 (Octadecyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used for the extraction of nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.