주요 문서
57086
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
54 EA
₩238,830
₩238,830
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
54 EA
₩238,830
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩238,830
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene tube
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 1 g
포장
pkg of 54 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
Matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
기질 활성군
Alumina phase
입자 크기
60-325 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1