주요 문서
57039
Supelco
Visiprep Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
동의어(들):
V.M.RACK FOR 16MM TEST TUBES
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩192,241
₩192,241
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩192,241
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
₩192,241
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michael S Gardner et al.
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated