주요 문서
568230-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩3,465,312
₩3,465,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩3,465,312
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩3,465,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
제조업체/상표
Discovery®
포장
1 ea of
라벨링 범위
9.2% Carbon loading
파라미터
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 10 mm
표면적
100 m2/g
표면 범위
3.6 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
2-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Peptide maps generated by RP-HPLC provide valuable information about protein structure, stability, and purity. To be effective, the RP-HPLC column must be able to resolve a high percentage of the peptides in the sample. The more peptides, the better the information. Discovery BIO Wide Pore C18 gives unsurpassed RP-HPLC resolution of peptide maps from enzymatic digests. The improvements in silica and bonded-phase chemistry we have incorporated into the Discovery BIO Wide Pore line improve resolution by increasing efficiency and reducing the peak tailing. An added benefit to this is the ability to analyze peptides without TFA in the mobile phase, thereby increasing the LC-MS signal.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.