주요 문서
567271-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩376,768
₩376,768
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩376,768
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩376,768
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 kit
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 2.1 mm
표면적
100 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
2-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
각주
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.