주요 문서
55078
Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
동의어(들):
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 2UM, EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩55,724
₩55,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩55,724
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩55,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 1 ea
공극 크기
2.0 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.