주요 문서
502707
PEEK Inline Microfilter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩189,196
₩189,196
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩189,196
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩189,196
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Install between 2 pieces of capillary tubing, using Microtight tubing sleeves. PEEK housing with special PEEK fitting that encases the 0.5 μm PEEK frit. Through hole 0.006 in., swept volume 0.24 μL. Includes 2 MicroFingertight nuts, and 5 frits (1 installed).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)