제품명
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 30 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
material
fused silica fiber
yellow hub
크기
23 ga
포장
pkg of 1 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
PDMS coating
호환성
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter