주요 문서
54333-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩669,697
₩669,697
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩669,697
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩669,697
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PTFE frit
glass hardware
구성
bed wt., 500 mg
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
기질 활성군
Florisil phase
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1