주요 문서
54259-U
Supelco
Large Volume SPE Reservoir
PTFE body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩317,391
₩317,391
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩317,391
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
₩317,391
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PTFE body
Quality Level
포장
pk of 3
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
25 mL
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Large volume SPE reservoirs are designed to increase the head space volume of standard polypropylene SPE tubes. Because these reservoirs are designed to connect directly to the mouth of the SPE tube, they are ideal for gravity applicatioins where increased headspace volume is required.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)