Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
₩927,304
추천 제품
제품명
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 3 ea
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 mm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
Matrix
superficially porous particle
기질 활성군
silica phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH
1-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.