product name
Ascentis® Express C18, 2.7 Micron Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pkg of 3 ea
라벨링 범위
7.7% carbon loading
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 mm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
기질
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
이미 열람한 고객
문서
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.