주요 문서
52751-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
54 EA
₩468,118
₩468,118
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
54 EA
₩468,118
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩468,118
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene tube
구성
bed wt., 500 mg
포장
pk of 54
라벨링 범위
7% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
480 m2/g
용적
3 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
diol bonding, polymerically bonded
입자 크기
50 μm
공극 크기
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
  • Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
  • The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
  • Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 2 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)