주요 문서
52609-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
16 EA
₩767,848
₩767,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
16 EA
₩767,848
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩767,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit (20 μm)
polypropylene
Quality Level
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
구성
bed wt., 10 g
포장
pk of 16
라벨링 범위
18% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
480 m2/g
용적
60 mL
Matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
입자 크기
50 μm
공극 크기
70 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)