주요 문서
50999-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,761,634
₩1,761,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,761,634
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩1,761,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
material
stainless steel hardware (column)
Quality Level
Agency
suitable for USP L86
설명
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
분석물 화학적 분류
glycans
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
파라미터
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
135 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
hydroxy, penta- phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH 범위
2-9
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIOshell Glycan HPLC Columns are specifically engineered to deliver fast, high resolution, reproducible glycan identification using HILIC chromatography. The Fused-Core columns provide improved resolution when compared to conventional LC methods thus allowing more reliable quantitation and confident identification of glycans.
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.