주요 문서
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
동의어(들):
Partisil HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,545,845
₩1,545,845
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,545,845
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩1,545,845
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Partisil Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L27
Quality Level
제품 라인
Partisil
제조업체/상표
Partisil
파라미터
≤70 °C temp. range
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
기질 활성군
silica phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
85 Å
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)