주요 문서
50164-U
Nucleosil® C18 HPLC Column
pore size 100 Å, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
동의어(들):
Octadecyl Silica Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,038,548
₩1,038,548
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,038,548
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩1,038,548
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Nucleosil®
특징
endcapped
제조업체/상표
Nucleosil®
라벨링 범위
15% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
12.5 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
octadecyl
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)