Agency
suitable for USP L7
제품 라인
Nucleosil®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Nucleosil®
라벨링 범위
8.5% carbon loading
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
기질
octyl
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서