주요 문서
501468
Supelco
Methane in helium
100 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
analytical standard
양식
gas
포장
cylinder of 48 L
제조업체/상표
Scott Gas T213-48
재고 정보
not available in EU
농도
100 ppm
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)