주요 문서
501395
Supelco
Model 24 Single-Stage Regulator
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
동의어(들):
MODEL 24 SCOTTY® IV REGUL. & GAUGE (CGA 165)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩408,538
₩408,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩408,538
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
₩408,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
single-stage
제조업체/상표
16-05-124SP165
Scott Gas
호환성
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Regulators are used to control volume of gas delivered in chromatography. There are mainly 2 types of regulators: single-stage and double-stage. Single-stage regulator shows slight variation in pressure delivery when cylinder pressure drops and also when flow rate increases. It also shows high ‘lockup′ pressure.[1]
법적 정보
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Compressed Gas Association
Handbook of Compressed Gases, 48-48 (2012)