주요 문서
48928
Supelco
ASTM® PS-18-44D Mix
in cyclohexane (varied conc.), analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41121813
Grade
analytical standard
Agency
ASTM® PS-18-44D
포장
pkg of 6 × 1 mL
농도
in cyclohexane (varied conc.)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
room temp
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
분석물
설명
    Docosane 800 μg/mL
    Dotriacontane 1100 μg/mL
    Eicosane 500 μg/mL
    Hexacosane 1400 μg/mL
    Hexatriacontane 800 μg/mL
    Octacosane 1800 μg/mL
    Octadecane 300 μg/mL
    Tetracontane 500 μg/mL
    Tetracosane 1100 μg/mL
    Tetratetracontane 300 μg/mL
    Triacontane 1400 μg/mL
    모두 보기 (11)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)