주요 문서
CRM47960
Supelco
EPA 8270 Surrogate Standard
certified reference material, TraceCERT®, 4000 μg/mL each component in dichloromethane
동의어(들):
EPA 8270 Surrogate Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩216,398
₩216,398
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩216,398
About This Item
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
₩216,398
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
EPA 8270
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
4000 μg/mL each component in dichloromethane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    2-Fluorobiphenyl
    2-Fluorophenol
    Nitrobenzene-d5
    Phenol-d6
    p-Terphenyl-d14
    2,4,6-Tribromophenol
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. Please send a list of compounds in mix
    1 답변
    1. This product is composed of 4000 μg/mL each component in dichloromethane. The components are listed under "Analyte" in the section "description" and have been copied below:
      2-Fluorobiphenyl
      2-Fluorophenol
      Nitrobenzene-d5
      Phenol-d6
      p-Terphenyl-d14
      2,4,6-Tribromophenol