추천 제품
Grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 2000 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
97-112 °C (lit.)
density
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
InChI key
UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.