주요 문서
43905
Supelco
Terpinolene
analytical standard
동의어(들):
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩281,866
₩281,866
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩281,866
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
Beilstein:
1851203
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩281,866
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
~4.7 (vs air)
vapor pressure
~0.5 mmHg ( 20 °C)
분석
≥94% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI key
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - Seta closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis