추천 제품
Grade
analytical standard
Agency
ASTM® D6729,D6730,D6733
포장
pkg of 0.1 mL
농도
(typical values shown)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
일반 설명
- Formulation is weight percent and will vary lot to lot.
- A detailed data sheet listing components by weight percent, mole percent, and liquid volume percent, retention times and other formulation is provided with the product.
- Supplied in a crimp-top vial with hole cap and septa.
애플리케이션
법적 정보
분석물
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
68.0 °F
Flash Point (°C)
20 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터