주요 문서
47102
Supelco
n-Paraffin Mix C10,C12,C14,C16
certified reference material, (varied conc.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩116,624
₩116,624
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩116,624
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
₩116,624
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ASTM® D5442
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
농도
(varied conc.)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
114.8 °F
Flash Point (°C)
46 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)