주요 문서
442880
Supelco
2,4-Dichlorophenol-d3
analytical standard
동의어(들):
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6D3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
166.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
포장
ampule of 50 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
질량 이동
M+3
저장 온도
room temp
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI key
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)