주요 문서
449423
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩194,373
250 MG
₩427,315
₩194,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩194,373
250 MG
₩427,315
About This Item
Linear Formula:
ClC6D4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
132.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩194,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
1.279 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
ISPYQTSUDJAMAB-RHQRLBAQSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)