주요 문서
442876
Supelco
Bisphenol A-d16
analytical standard
동의어(들):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2C(C6D4OD)2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.38
UNSPSC 코드:
23151816
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 50 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
질량 이동
M+16
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
InChI key
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.