Key Documents
442504
Supelco
Butyraldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
동의어(들):
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 100 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
117-119 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
InChI key
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Butyraldehyde-2,4-DNPH may be used as a quantitative calibration standard where a multi-component solution is not suitable.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)