주요 문서
29893-U
Supelco
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 0.17 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,103,204
₩1,103,204
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,103,204
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
NACRES:
SB.54
₩1,103,204
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
metal
Quality Level
Agency
ASTM® 2887,2877 (extended)
파라미터
-25-450 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
779
df
0.17 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
5 m × 0.53 mm
응용 분야
petroleum
컬럼 유형
capillary non-polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Application: This rugged metal column is designed for simulated distillation, an application performed in the petroleum industry that reveals the boiling point distribution of a sample.
USP Code: None
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
  • >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)