주요 문서
29658-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩283,591
₩283,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩283,591
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩283,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
특징
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
1.2 mL
피팅
thread for 9 mm
호환성
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)