주요 문서
29617-U
SGE syringe for Varian® 8400
volume 10 μL, 10F-V-5/0.47A, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
26 ga
설명
color (dark orange)
특징
needle type F (cemented needle)
point style 2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 002950
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.5 mm
용적
10 μL
일반 설명
SGE syringe for Varian® 8400 features a cemented needle with bevel tip designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
법적 정보
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)