주요 문서
BR143357
BRAND® tubing
I.D. 4, O.D. 7, W 1.5 mm
동의어(들):
Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 M
₩189,298
₩189,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
25 M
₩189,298
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
₩189,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
silicone
제조업체/상표
BRAND 143357
I.D.
4
길이
25 m
O.D.
7
너비
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)