주요 문서
29169-U
Supelco
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
동의어(들):
BiMetal Crimp Seals
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩150,931
₩150,931
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩150,931
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩150,931
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE/silicone septa
red seal
포장
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
직경 × 두께
20 mm × 3 mm
호환성
for use with 20mm crimp seal vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BiMetal caps are made of both tin and aluminum and are easier to crimp than tin 20mm seals. The sealing surface is aluminum and the inner diameter is made of tin to add the magnetic surface. These caps are available in a variety of colors.
기타 정보
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
활성 필터
  1. Treviso, IT
    • 상품평 1
    • 투표 0
    별 5개 중 4개입니다.
    Usage activity
    Great for sealing vials, not ideal for headspace analysis
    Google로 번역