주요 문서
29081-U
Supelco
Interlocked vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩176,610
₩176,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩176,610
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩176,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear glass vial
설명
Interlocked vial (with fused-in insert)
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
0.3 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
  • The flange top centers the inserts into the vial
  • Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
  • Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
법적 정보
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)