문서
28404-U
Supelco
Empty Dioxin Column
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
material
glass hardware
포장
pk of 5
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
I.D. × 길이
15 mm × 30 cm
O.D. × L
6.35 mm × 35 cm
나사산 I.D.
24 mm
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 6.35 mm unions
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서